Få mere at vide
2,5-dichlorobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 10676942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676942 250 g Plastflaske 250g
10340954 10 g Glasflaske 10g
10676752 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163242500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 50-79-3 | C7H4Cl2O2 | 191,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-79-3
Molekylær formel C7H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.01
MDL nummer MFCD00002416
InChI nøgle QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dichloro, unii-kp7cmr0gsd, 2,5-dichlorobenzoicacid, kp7cmr0gsd, 2,5-dichloro-benzoic acid, ccris 8609, pubchem3685, 2,5dichlorobenzoic acid, wln: qvr bg eg, dsstox_cid_4978
PubChem CID 5784
IUPAC navn 2,5-dichlorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichlorobenzoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 152,0 °C til 157,0 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 301,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel Cl2C6H3CO2H
Mængde 250 g
Beilstein 09, 342
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,8 g/L (14 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste polære opløsningsmidler, uopløselige i ikke-polære opløsningsmidler
Formel vægt 191.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichlorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.