Få mere at vide
2,5-Dichlorobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11466117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466117 5 g 5g
11476117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25097.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5980-26-7
Molekylær formel C7H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 190.023
MDL nummer MFCD00017609
InChI nøgle NMHJIYQWKWHDSX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22290
IUPAC navn 2,5-dichlorobenzamide
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorobenzamide
Smeltepunkt 158°C to 161°C
Mængde 5 g
Synonym benzamide, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzamide, benzamide,2,5-dichloro, acmc-209w3r, ksc610k1t
Formel vægt 190.03
Procent renhed 97%