Få mere at vide
2,5-Dichlorobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10752063 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10752063 1 g Glasflaske 1g
10354592 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752063 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359940010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 6361-23-5 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6361-23-5
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.01
MDL nummer MFCD00156140
InChI nøgle BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-benzaldehyde, 2,5-dichlorobenzaldehdye, benzaldehyde, 2,5-dichloro, pubchem3081, 2.5-dichlorbenzaldehyd, 2,5-dichlorbenzaldehyde, acmc-1bkcw, 2,5-dichloro benzaldehdye, ksc493o7f, 2,5-dichlorobenzaldehyde
PubChem CID 80702
IUPAC navn 2,5-dichlorbenzaldehyd
SMIL ClC1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichlorobenzaldehyde
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 231 °C til 233 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(Cl)CHO
Mængde 1 g
Formel vægt 175.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichlorobenzaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.