Få mere at vide
2,5-Dichlorobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11435633
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435633 25 g 25g
11425633 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13525.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 6361-23-5 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6361-23-5
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.01
MDL nummer MFCD00156140
InChI nøgle BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-benzaldehyde, 2,5-dichlorobenzaldehdye, benzaldehyde, 2,5-dichloro, pubchem3081, 2.5-dichlorbenzaldehyd, 2,5-dichlorbenzaldehyde, acmc-1bkcw, 2,5-dichloro benzaldehdye, ksc493o7f, 2,5-dichlorobenzaldehyde
PubChem CID 80702
IUPAC navn 2,5-dichlorbenzaldehyd
SMIL ClC1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 53 °C til 58 °C
Kogepunkt 231 °C til 233 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1759
Beilstein 1635476
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 175.01
Procent renhed 98%