Få mere at vide
2,5-Dichloroanisole, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10194580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
25g; Glass bottle
Artikelnummer.
10194580 25g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10194580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264180250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichloroanisole
Navn note 99%
CAS 1984-58-3
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.3300g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H6Cl2O
Lineær formel Cl2C6H3OCH3
Brydningsindeks 1.5615 to 1.5635
MDL nummer MFCD00061123
Mængde 25g
Specifik vægtfylde 1.33
Synonym 2,5-dichloroanisole, benzene, 1,4-dichloro-2-methoxy, 2,5-dichloromethoxybenzene, banair, anisole, 2,5-dichloro, unii-8b3j0y3cj1, 2,5-dichloroanizole, pubchem3681, dsstox_cid_7452
InChI nøgle QKMNFFSBZRGHDJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
IUPAC navn 1,4-dichloro-2-methoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 177.02
PubChem CID 16125
Formel vægt 177.03
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichloroanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.