Få mere at vide
2,5-dichloranisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363107
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363107 25 g 25g
11353107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13497.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1984-58-3 | C7H6Cl2O | 177.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1984-58-3
Molekylær formel C7H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 177.02
MDL nummer MFCD00061123
InChI nøgle QKMNFFSBZRGHDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloroanisole, benzene, 1,4-dichloro-2-methoxy, 2,5-dichloromethoxybenzene, banair, anisole, 2,5-dichloro, unii-8b3j0y3cj1, 2,5-dichloroanizole, pubchem3681, dsstox_cid_7452
PubChem CID 16125
IUPAC navn 1,4-dichlor-2-methoxybenzen
SMIL COC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloroanisole
Tæthed 1.33
Kogepunkt 128°C to 132°C (3.5 mmHg)
Brydningsindeks 1.563
Mængde 25 g
Beilstein 2327401
Formel vægt 177.03
Procent renhed 98%