Få mere at vide
2',5'-Dichloroacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11424080
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424080 10 g 10g
11454824 25 g 25g
11464824 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424080 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13770.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2476-37-1 | C8H6Cl2O | 189.035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2476-37-1
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.035
MDL nummer MFCD00000607
InChI nøgle CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
PubChem CID 75587
IUPAC navn 1-(2,5-dichlorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',5'-Dichloroacetophenone
Smeltepunkt 11°C to 13°C
Tæthed 1.312
Kogepunkt 118°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.561
Mængde 10 g
Beilstein 1865043
Formel vægt 189.04
Procent renhed 98%