Få mere at vide
2',5'-Dichloroacetophenone, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15187412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15187412 100 g Glass bottle 100g
15177412 10 g Glass bottle 10g
10307650 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15187412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179421000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2476-37-1
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.04
MDL nummer MFCD00000607
InChI nøgle CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
PubChem CID 75587
IUPAC navn 1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 5'-Dichloroacetophenone
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 11.0°C to 13.0°C
Farve Brown to Yellow
Tæthed 1.3120g/mL
Kogepunkt 118.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel Cl2C6H3COCH3
Brydningsindeks 1.5604 to 1.5624
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.312
Formel vægt 189.04
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid