Få mere at vide
2,5-dibromtoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-102801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10687231 5 g Glasflaske 5g
10711711 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10687231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263480050
CAS: 615-59-8 | Molekylformel: C7H6Br2 | Molekylvægt: 249,93 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-59-8
Molekylær formel C7H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 249.93
MDL nummer MFCD00000090
InChI nøgle QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromotoluene, benzene, 1,4-dibromo-2-methyl, toluene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo toluene, 3,6-dibromotoluene, 1,4-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3922, acmc-209mu2, chemwish ic06904
PubChem CID 12006
IUPAC navn 1,4-dibrom-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dibromotoluene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 5,0 °C til 6,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.8100g/mL
Kogepunkt 135,0 °C til 136,0 °C (35,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3Br2
Brydningsindeks 1,6010 til 1,6030
Mængde 5 g
Beilstein 05, 308
Specifik vægtfylde 1.81
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 249.93
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dibromotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.