Få mere at vide
2,5-Dibromotoluen, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dibromotoluene |
| Smeltepunkt | 5 °C til 6 °C |
| Tæthed | 1.813 |
| Kogepunkt | 106 °C til 108 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.602 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1859123 |
| Formel vægt | 249.94 |
| Vis mere |