Få mere at vide
2,5-Dibromotoluen, 98%
Artikelnummer. 11444017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444017 5 g 5g
11454017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19418.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 615-59-8 | C7H6Br2 | 249,933 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-59-8
Molekylær formel C7H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 249.933
MDL nummer MFCD00000090
InChI nøgle QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromotoluene, benzene, 1,4-dibromo-2-methyl, toluene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo toluene, 3,6-dibromotoluene, 1,4-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3922, acmc-209mu2, chemwish ic06904
PubChem CID 12006
IUPAC navn 1,4-dibrom-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromotoluene
Smeltepunkt 5 °C til 6 °C
Tæthed 1.813
Kogepunkt 106 °C til 108 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.602
Mængde 5 g
Beilstein 1859123
Formel vægt 249.94
Procent renhed 98%