Få mere at vide
2,5-Dibromobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11477377
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477377 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11477377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15077.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 610-71-9 | C7H4Br2O2 | 279.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromobenzoic acid
CAS 610-71-9
Smeltepunkt 153°C to 157°C
Molekylær formel C7H4Br2O2
MDL nummer MFCD00016494
Mængde 100 g
Beilstein 1868193
Synonym benzoic acid, 2,5-dibromo, rarechem fh 1 W 0049, pubchem3859, 2,5-dibromobenzoicacid, 2,5-dibromo-benzoic acid
InChI nøgle SQQKOTVDGCJJKI-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1Br
IUPAC navn 2,5-dibrombenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 279.92
PubChem CID 11891
Formel vægt 279.93
Procent renhed 98%