Få mere at vide
2,5-dibrombenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467377
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467377 25 g 25g
11457377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15077.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-71-9 | C7H4Br2O2 | 279.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-71-9
Molekylær formel C7H4Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 279.92
MDL nummer MFCD00016494
InChI nøgle SQQKOTVDGCJJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dibromo, rarechem fh 1w 0049, pubchem3859, 2,5-dibromobenzoicacid, 2,5-dibromo-benzoic acid, benzoicacid, 2,5-dibromo, 4-09-00-01027 beilstein handbook reference, ksc353s4r, acmc-1b114, 2,5-dibromobenzoic acid
PubChem CID 11891
IUPAC navn 2,5-dibrombenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromobenzoic acid
Smeltepunkt 153°C to 157°C
Mængde 25 g
Beilstein 1868193
Formel vægt 279.93
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.