Få mere at vide
2,5-Dibromobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11457377
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457377 5 g 5g
11467377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15077.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 610-71-9 | C7H4Br2O2 | 279,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-71-9
Molekylær formel C7H4Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 279.92
MDL nummer MFCD00016494
InChI nøgle SQQKOTVDGCJJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dibromo, rarechem fh 1w 0049, pubchem3859, 2,5-dibromobenzoicacid, 2,5-dibromo-benzoic acid, benzoicacid, 2,5-dibromo, 4-09-00-01027 beilstein handbook reference, ksc353s4r, acmc-1b114, 2,5-dibromobenzoic acid
PubChem CID 11891
IUPAC navn 2,5-dibrombenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromobenzoic acid
Smeltepunkt 153°C to 157°C
Mængde 5 g
Beilstein 1868193
Formel vægt 279.93
Procent renhed 98%