Få mere at vide
2,5-Dibromobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15494297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494297 1 g 1g
15404307 5 g 5g
15414307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15494297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31689.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74553-29-0 | C7H4Br2O | 263.916 g/mol
2,5-Dibrombenzaldehyd bruges som mellemprodukt, det bruges til at fremstille andre kemikalier, det kan reagere med Ethan-1,2-diol for at få 2-(2,5-Dibrom-phenyl)-[1,3]dioxolan. Reaktionen sker med reagens p-toluensulfonsyre, opløsningsmiddel toluen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Dibrombenzaldehyd bruges som mellemprodukt, det bruges til at fremstille andre kemikalier, det kan reagere med Ethan-1,2-diol for at få 2-(2,5-Dibrom-phenyl)-[1,3]dioxolan. Reaktionen sker med reagens p-toluensulfonsyre, opløsningsmiddel toluen.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74553-29-0
Molekylær formel C7H4Br2O
Molekylvægt (g/mol) 263.916
MDL nummer MFCD00462864
InChI nøgle BQBXKWGMPUCSQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzaldehyde, zlchem 813, acmc-20a0sm, 2,5-di bromobenzaldehyde, ksc493q1h, 2,5-dibromobenzaldehyde
PubChem CID 13540069
IUPAC navn 2,5-dibrombenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromobenzaldehyde
Smeltepunkt 88°C to 102°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 263.93
Procent renhed 97%