Få mere at vide
2,5-Dibromoaniline, 97%
Artikelnummer. p-7024447
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499406
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19114.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3638-73-1 | C6H5Br2N | 250.921 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3638-73-1
Molekylær formel C6H5Br2N
Molekylvægt (g/mol) 250.921
MDL nummer MFCD00007636
InChI nøgle WRTAZRGRFBCKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromobenzenamine, benzenamine, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenylamine, rarechem fh 1w 0043, pubchem3452, 2,5-dibromo-phenylamine, aniline, 2,5-dibromo, 2,5-bis bromanyl aniline, acmc-209im6, 2,5-dibromoaniline
PubChem CID 77198
IUPAC navn 2,5-dibromanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromoaniline
Smeltepunkt 51°C to 56°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1817548
Formel vægt 250.93
Procent renhed 98%