Få mere at vide
2,5-Dibromoanilin, 97%
Product Code. 10387420 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10387420 5 g Glasflaske 5g
10296100 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10387420 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 155030050
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 3638-73-1 | C6H5Br2N | 250,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3638-73-1
Molekylær formel C6H5Br2N
Molekylvægt (g/mol) 250.92
MDL nummer MFCD00007636
InChI nøgle WRTAZRGRFBCKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromobenzenamine, benzenamine, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenylamine, rarechem fh 1w 0043, pubchem3452, 2,5-dibromo-phenylamine, aniline, 2,5-dibromo, 2,5-bis bromanyl aniline, acmc-209im6, 2,5-dibromoaniline
PubChem CID 77198
IUPAC navn 2,5-dibromanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)N)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dibromoaniline
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 51,0 °C til 56,0 °C
Farve Beige til Grå
Flammepunkt 109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br2C6H3NH2
Mængde 5 g
Beilstein 12, 659
Formel vægt 250.92
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dibromoaniline
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.