Få mere at vide
2,5-Diaminotoluene Sulfate, TRC
Artikelnummer. 30135718
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135718 250 g
30137326 50 g
30009753 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135718 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416705250G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-50-9
Molekylær formel C7 H10 N2 . H2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 220.25
Synonym Toluene-2,5-diamine, sulfate (1:1) (8CI), 2,5-Diaminotoluene sulfate, C.I. 76043, NSC 1703
IUPAC navn 2-methylbenzene-1,4-diamine;sulfuric acid
SMIL Cc1cc(N)ccc1N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate)
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2.H2O4S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Formel vægt 220.0518