missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,5-Diaminotoluene (>80%), TRC

Artikelnummer. 30135523
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135523 10 g
30132418 5 g
18080730 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135523 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53587710G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 95-70-5
Molekylær formel C7 H10 N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
Synonym Toluene-2,5-diamine (7CI,8CI), 2-Methyl-1,4-benzenediamine, 1,4-Diamino-2-methylbenzene, 1-Methyl-2,5-diaminobenzene, 2,5-Diaminotoluene, 2,5-Diaminotoluol, 2-Methyl-1,4-phenylenediamine, 2-Methyl-p-phenylenediamine, 4-Amino-2-methylaniline, 4-Amino-3-methylaniline, C.I. 76042, Toluylene-2,5-diamine, p-Toluenediamine
IUPAC navn 2-methylbenzene-1,4-diamine
SMIL Cc1cc(N)ccc1N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Diaminotoluene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Formel vægt 122.0844
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.