Få mere at vide
2,5-bis(trifluormethyl)benzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366579
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366579 1 g 1g
11376579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26184.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42580-42-7 | C9H4F6O2 | 258.119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42580-42-7
Molekylær formel C9H4F6O2
Molekylvægt (g/mol) 258.119
MDL nummer MFCD00013249
InChI nøgle PINBPLCVZSKLTF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736187
ChEBI CHEBI:60697
IUPAC navn 2,5-bis(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Mængde 1 g
Synonym 2,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,5-di trifluoromethyl benzoic acid, 2,5-bis trifluoroformyl benzoic acid, pubchem8492, acmc-1amwk, rarechem al bo 1002, 2,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,5-bis trifluoromethyl benzoic acid., benzoic acid,2,5-bis trifluoromethyl, benzoic acid, 2,5-bis trifluoromethyl
Formel vægt 258.12
Procent renhed 98%