Få mere at vide
2,5-Bis(trifluormethyl)anilin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline |
| Tæthed | 1.467 |
| Kogepunkt | 70 °C til 71 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 71 °C (159 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Brydningsindeks | 1.4338 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2653046 |
| Formel vægt | 229.13 |
| Vis mere |