Få mere at vide
2,5-bis(trifluormethyl)anilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363646
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363646 1 g 1g
11373646 5 g 5g
11383646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14706.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 328-93-8 | C8H5F6N | 229.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-93-8
Molekylær formel C8H5F6N
Molekylvægt (g/mol) 229.13
MDL nummer MFCD00074940
InChI nøgle XWMVIJUAZAEWIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis trifluoromethyl aniline, 2,5-di trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2,5-bis trifluoromethyl, 2,5-bis trifluoromethyl-aniline, 2,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 1-amino-2,5-bis trifluoromethyl benzene, 2,5-bis trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-2,5-xylidine
PubChem CID 719818
IUPAC navn 2,5-bis(trifluormethyl)anilin
SMIL NC1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Kogepunkt 70°C to 71°C (15 mmHg)
Flammepunkt 71°C (159°F)
Lugt Recognizable
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2653046
Formel vægt 229.13
Procent renhed 99%