Få mere at vide
2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde, 98%
Artikelnummer. 15429135
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429135 250 mg 250mg
15419135 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429135 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51067.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 325461-35-6 | C28H46O4 | 446.672 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 325461-35-6
Molekylær formel C28H46O4
Molekylvægt (g/mol) 446.672
MDL nummer MFCD03427237
InChI nøgle JMACLBZCZVVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctoxy terephthalaldehyde, 2,5-bis-3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctyl oxy benzene-1,4-dicarbaldehyde
PubChem CID 3653721
IUPAC navn 2,5-bis(3,7-dimethyloctoxy)terephthalaldehyd
SMIL CC(C)CCCC(C)CCOC1=CC(=C(C=C1C=O)OCCC(C)CCCC(C)C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde
Mængde 250 mg
Formel vægt 446.66
Procent renhed 98%