Få mere at vide
2,5-bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzoesyre, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487598
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487598 1 g 1g
15497598 25 g 25g
15406276 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61103.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35480-52-5
Molekylær formel C11H8F6O4
Molekylvægt (g/mol) 318.171
MDL nummer MFCD00221424
InChI nøgle YPGYLCZBZKRYQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid, 2,5-bis trifluoroethoxy benzoic acid, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy, flecainide impurity d, pubchem10082, acmc-209ih5, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzoicacid, 2,5-bis 2,2,2-trifluorethoxy benzoic acid, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoicacid
PubChem CID 2736078
IUPAC navn 2,5-bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1OCC(F)(F)F)C(=O)O)OCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 318.17
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof