Få mere at vide
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamin, 98%
Artikelnummer. 15411619
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411619 1 g 1g
15431619 250 mg 250mg
15421619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64415.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 775-00-8 | C9H10F3N | 189,181 g/mol
Det anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra syrer og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 775-00-8
Molekylær formel C9H10F3N
Molekylvægt (g/mol) 189.181
MDL nummer MFCD01529875
InChI nøgle HMFOBPNVAAAACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylphenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl-ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethanamine, 4-trifluoromethyl phenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-amine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethyl amine
PubChem CID 1988106
IUPAC navn 2-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethanamin
SMIL C1=CC(=CC=C1CCN)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2719818
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 189.18
Procent renhed 98%