Få mere at vide
{2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10117942
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10117942 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10177982 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117942 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46009CB
Kemiske identifikatorer
CAS 857284-25-4
Molekylær formel C11H8F3NOS
Molekylvægt (g/mol) 259.246
MDL nummer MFCD07772872
InChI nøgle LXSRKDWWLYYTMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-4-yl methanol, 4-thiazolemethanol, 2-4-trifluoromethyl phenyl, 4-thiazolemethanol,2-4-trifluoromethyl phenyl, 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 7164658
IUPAC navn [2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl]methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=NC(=CS2)CO)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 259.25
Procent renhed 97%