Få mere at vide
2-(4-pyridyl)malondialdehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10536992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Conditionnement:
2.5g
Code produit Mængde Emballage Conditionnement
10536992 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10536992 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425340025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 51076-46-1 | C8H7NR.2 | 149,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Navn note 95%
CAS 51076-46-1
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >320,0 °C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H7NO2
MDL nummer MFCD00216535
Mængde 2.5 g
Synonym 2-4-pyridyl malondialdehyde, 2-pyridin-4-yl malonaldehyde, 2-pyridin-4-yl propanedial, propanedial, 4-pyridinyl, 2-4-pyridinyl malonaldehyde, 2-pyridin-4-yl malondialdehyde, zlchem 842, 2-4-pyridyl propanedial, ksc925a8h, 2-4-pyridyl propane-1,3-dial
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig.
InChI nøgle RYYVVCNGQOENKM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=CC=C1C(C=O)C=O
IUPAC navn 2-pyridin-4-ylpropandial
Molekylvægt (g/mol) 149.15
PubChem CID 2737246
Formel vægt 149.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.