Få mere at vide
{2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431704
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10431704 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10042303 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431704 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47413CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 879896-50-1
Molekylær formel C13H21N3
Molekylvægt (g/mol) 219.332
MDL nummer MFCD06797802
InChI nøgle OKGWICVOLZFMPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-ylmethyl benzylamine, 1-2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanamine, 2-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methylamine, 2-4-methyl-1-piperazinyl methyl-benzenemethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl
PubChem CID 16228064
IUPAC navn [2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanamin
SMIL CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.33
Procent renhed 97%