Få mere at vide
2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10062354
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10062354 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10062354 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47416DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
CAS 864069-00-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C13H17N3
MDL nummer MFCD08271956
Mængde 1 g
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzonitrile, benzonitrile,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 2-4-methylpiperazinyl methyl benzenecarbonitrile
InChI nøgle SZENQRLSNAOEPP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2C#N
IUPAC navn 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 215.3
PubChem CID 18525814
Formel vægt 215.3
Procent renhed 97%