Få mere at vide
2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749583
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10749583 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10229432 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10749583 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC36001DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 159589-70-5
Molekylær formel C12H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 220.27
MDL nummer MFCD01788118
InChI nøgle WKGFDTBUUBBWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl-4-methylpiperazine, 2-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoic acid,2-4-methyl-1-piperazinyl, benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl
PubChem CID 1120459
IUPAC navn 2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoesyre
SMIL CN1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 220.27
Procent renhed 97%