Få mere at vide
2-(4-methylphenyl)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449956 5 g 5g
11439956 1 g 1g
11459956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20918.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699-02-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 699-02-5
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00002904
InChI nøgle DAVFJRVIVZOKKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylphenyl ethanol, 2-p-tolyl ethanol, 4-methylphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-methyl, 2-p-tolylethanol, p-methylphenethyl alcohol, 4-methylbenzeneethanol, 2-4-methylphenyl ethan-1-ol, p-methylphenylethyl alcohol, 2-p-methylphenyl ethanol
PubChem CID 95294
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)ethanol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methylphenyl)ethanol
Tæthed 0.98
Kogepunkt 244°C to 245°C
Flammepunkt 107°C (225°F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 5 g
Formel vægt 136.2
Procent renhed 99%