Få mere at vide
[2-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)phenyl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526914
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10526914 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11336845 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526914 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60409DA
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-55-0
Molekylær formel C13H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 220.32
MDL nummer MFCD09065000
InChI nøgle IYBDLMFCIKDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl phenyl methanol, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanol, 2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzyl alcohol, 2-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229618
IUPAC navn [2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methanol
SMIL CN1CCCN(CC1)C1=CC=CC=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 220.31
Procent renhed 97%