Få mere at vide
2-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzoesyrehydrochloridhemihydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602895
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10602895 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10103774 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602895 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60451DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 921938-77-4
Molekylær formel C13H19ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 270.757
MDL nummer MFCD09065004
InChI nøgle UCYNEWGETFFMQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hcl, 2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1, 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate, benzoicacid, 2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-, hydrochloride 1:1, benzoicacid,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229621
IUPAC navn 2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzoesyre;hydrochlorid
SMIL CN1CCCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 279.77
Procent renhed 95%