Få mere at vide
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde, 95%
Artikelnummer. 10627771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10627771 2.5 g Glass bottle 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10627771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425230025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 65192-28-1 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Navn note 95%
CAS 65192-28-1
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 145°C to 150°C
Farve Beige-Yellow to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H10O3
MDL nummer MFCD00216504
Mængde 2.5 g
Synonym 2-4-methoxyphenyl malondialdehyde, 2-4-methoxyphenyl malonaldehyde, 2-4-methoxyphenyl propanedial, 4-methoxyphenyl malonaldehyde, 2-p-methoxyphenyl malonaldehyde, propanedial, 4-methoxyphenyl, 2-4-methoxyphenyl propane-1,3-dial
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkali
InChI nøgle SXPCHOYAUFFORX-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(C=O)C=O
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)propanedial
Molekylvægt (g/mol) 178.19
PubChem CID 3849370
Formel vægt 178.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.