Få mere at vide
2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30481926
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481926 500 mg
30474806 50 mg
30480276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481926 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM222983500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5703-26-4
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.17
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)acetaldehyd
SMIL COc1ccc(CC=O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
Formel vægt 150.0681