Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyd, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 150.0681 |