Få mere at vide
2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Lineær formel | NH2(CH2)2OC6H4OCH3 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 167.21 |
| Procent renhed | Tech. |
| Grad | Technical |