Få mere at vide
2-(4-Methoxybenzyl)isothiazolidine 1,1-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Methoxybenzyl)-1,3-propanesultam |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3S/c1-15-11-5-3-10(4-6-11)9-12-7-2-8-16(12,13)14/h3-6H,2,7-9H2,1H3 |
| Formel vægt | 241.0773 |