CAS RN 158089-76-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-(4-Methoxybenzyl)isothiazolidine 1,1-Dioxide, TRC
CAS: 158089-76-0 Molekylær formel: C11 H15 N O3 S Molekylvægt (g/mol): 241.3067 Synonym: Isothiazolidine, 2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-, 1,1-dioxide IUPAC navn: 2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1,2-thiazolidine 1,1-dioxide SMIL: COc1ccc(CN2CCCS2(=O)=O)cc1