Få mere at vide
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophen, 97%
Artikelnummer. 11357475
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357475 50 g 50g
11347475 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05513.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 4160-63-8 | C12H10O2S | 218,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4160-63-8
Molekylær formel C12H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 218.27
MDL nummer MFCD00005440
InChI nøgle KYVBFEMQEUXVQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxybenzoyl thiophene, 4-methoxyphenyl thiophen-2-yl methanone, 2-p-methoxybenzoyl thiophene, p-anisyl thiophen-2-yl ketone, 4-methoxyphenyl 2-thienyl ketone, methanone, 4-methoxyphenyl-2-thienyl, 4-methoxyphenyl 2-thienyl methanone, pubchem10833, acmc-1aikh, 2-thienyl p-anisyl ketone
PubChem CID 77812
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)-thiophen-2-ylmethanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Smeltepunkt 71 °C til 75 °C
Mængde 50 g
Beilstein 148560
Formel vægt 218.27
Procent renhed 97%