Få mere at vide
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene, 97%
Artikelnummer. 11347475
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347475 10 g 10g
11357475 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05513.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4160-63-8 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4160-63-8
Molekylær formel C12H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 218.27
MDL nummer MFCD00005440
InChI nøgle KYVBFEMQEUXVQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxybenzoyl thiophene, 4-methoxyphenyl thiophen-2-yl methanone, 2-p-methoxybenzoyl thiophene, p-anisyl thiophen-2-yl ketone, 4-methoxyphenyl 2-thienyl ketone, methanone, 4-methoxyphenyl-2-thienyl, 4-methoxyphenyl 2-thienyl methanone, pubchem10833, acmc-1aikh, 2-thienyl p-anisyl ketone
PubChem CID 77812
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)-thiophen-2-ylmethanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Smeltepunkt 71°C to 75°C
Mængde 10 g
Beilstein 148560
Formel vægt 218.27
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.