Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, 97%, Maybridge™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 151.16 |
| Procent renhed | 97% |