Få mere at vide
2,4-Hexadienal, predominantly trans,trans, 95%
Artikelnummer. 11454624
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454624 5 g 5g
11464624 25 g 25g
11474624 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454624 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13200.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-83-6 | C6H8O | 96.129 g/mol
2,4-Hexadienal, bruges til syntese af chirale cycloaddukter. 2,4-Hexadienal anvendes som smagsstof, som kemisk mellemprodukt i forskellige organiske syntetiske reaktioner og som råmateriale ved fremstilling af sorbinsyre. Det bruges også som til fremstilling af polymethinfarvestoffer, som et farmaceutisk mellemprodukt til fremstilling af mitomyciner og antihyperkolesteræmikalier, som en inhibitor af korrosion for stål, der anvendes i oliefeltsoperationer, som en monomer i reaktioner med silan-comonomerer til fremstilling af polyalkenyloxysilan-polymeren og som en flyve-rygningsmiddel af cariva-frugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-Hexadienal, bruges til syntese af chirale cycloaddukter. 2,4-Hexadienal anvendes som smagsstof, som kemisk mellemprodukt i forskellige organiske syntetiske reaktioner og som råmateriale ved fremstilling af sorbinsyre. Det bruges også som til fremstilling af polymethinfarvestoffer, som et farmaceutisk mellemprodukt til fremstilling af mitomyciner og antihyperkolesteræmikalier, som en inhibitor af korrosion for stål, der anvendes i oliefeltsoperationer, som en monomer i reaktioner med silan-comonomerer til fremstilling af polyalkenyloxysilan-polymeren og som en flyve-rygningsmiddel af cariva-frugt.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand, men opløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Opbevares under inaktiv gas. Træf foranstaltninger for at forhindre opbygning af elektrostatisk ladning. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, stærke baser, stærke oxidationsmidler. Det er stabilt, brændbart.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-83-6
Molekylær formel C6H8O
Molekylvægt (g/mol) 96.129
MDL nummer MFCD00007004
InChI nøgle BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
Synonym 2,4-hexadienal, hexa-2,4-dienal, sorbaldehyde, sorbic aldehyde, trans,trans-2,4-hexadienal, 2e,4e-hexa-2,4-dienal, 2,4-hexadienal, 2e,4e, 2,4-hexadienal, e,e, 2-propyleneacrolein, 3-propyleneacrolein
PubChem CID 637564
ChEBI CHEBI:82334
IUPAC navn (2E,4E)-hexa-2,4-dienal
SMIL CC=CC=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Hexadienal
Navn note predominantly trans,trans
Tæthed 0.871
Kogepunkt 170°C to 173°C
Flammepunkt 67°C (152°F)
Lugt Floral
Brydningsindeks 1.5386
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1698401
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation It is Insoluble in water,but soluble in ethanol.
Formel vægt 96.13
Procent renhed 95%