Få mere at vide
2-[(4-fluorphenyl)sulfonyl]-N'-hydroxyethanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10498002
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10498002 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10447432 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10498002 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08532EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175203-76-6
Molekylær formel C8H9FN2O3S
Molekylvægt (g/mol) 232.229
MDL nummer MFCD00205110
InChI nøgle STPCRDRACVTHTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetamide oxime, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamide oxime, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyacetimidamide, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyethanimidamide, 1-4-fluorophenyl sulfonyl-2-hydroxyimino eth-2-ylamine, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamidoxime, 2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, z-2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorophenylsulfonyl-n-hydroxy-acetamidine
PubChem CID 9580384
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)sulfonyl-N'-hydroxyethanimidamid
SMIL C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC(=NO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-N';-hydroxyethanimidamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel FC6H4SO2CH2C(=NOH)NH2
Mængde 10 g
Formel vægt 232.23
Procent renhed 97%