Learn More
2-[(4-fluorphenyl)sulfonyl]-N'-hydroxyethanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-N';-hydroxyethanimidamide |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Lineær formel | FC6H4SO2CH2C(=NOH)NH2 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 232.23 |
| Procent renhed | 97% |