Få mere at vide
2-(4-Fluorophenyl)ethanol, 97%
Artikelnummer. 11357515
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357515 5 g 5g
11367515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05618.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7589-27-7 | C8H9FO | 140.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7589-27-7
Molekylær formel C8H9FO
Molekylvægt (g/mol) 140.16
MDL nummer MFCD00002898
InChI nøgle MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl ethanol, 4-fluorophenethyl alcohol, 4-fluorophenylethanol, benzeneethanol, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethan-1-ol, 4-fluorophenethylic alcohol, phenethyl alcohol, p-fluoro, 4-fluorobenzeneethanol, 4fa
PubChem CID 82068
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)ethanol
SMIL OCCC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Tæthed 1.121
Kogepunkt 118°C (20 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.5065
Mængde 5 g
Beilstein 2354310
Formel vægt 140.16
Procent renhed 97%