Få mere at vide
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15457197
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457197 250 mg 250mg
15447197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34259.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 320423-61-8 | C13H9FO2 | 216,211 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320423-61-8
Molekylær formel C13H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 216.211
MDL nummer MFCD01568770
InChI nøgle RZJFZXRBXCJPTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 2-4-fluorophenoxy benzenecarbaldehyde, 4-fluorophenoxybenzaldehyde, fluorophenoxybenzenecarbaldehyde, benzaldehyde,2-4-fluorophenoxy
PubChem CID 2782988
IUPAC navn 2-(4-fluorphenoxy)benzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC2=CC=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 216.21
Procent renhed 97%