Få mere at vide
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol, 90+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478225
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478225 250 mg 250mg
15468225 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478225 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32867.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886761-80-4
Molekylær formel C9H8F4O
Molekylvægt (g/mol) 208.16
MDL nummer MFCD06660359
InChI nøgle WNWSWMPFXNNAQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanol, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol
PubChem CID 17999363
IUPAC navn 2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
SMIL OCCC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Brydningsindeks 1.4565
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.15
Procent renhed ≥90%