Få mere at vide
2,4-Dinitrophenylsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30371906
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30371906 1 g
1 options
Artikelnummer. 30371906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4268201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrophenylsulfonyl Chloride
CAS 1656-44-6
Molekylær formel C6H3ClN2O6S
Mængde 1 g
Synonym 2,4-Dinitrobenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H3ClN2O6S/c7-16(14,15)6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 2,4-dinitrobenzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 266.62
Formel vægt 265.94
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.