Få mere at vide
2,4-Dinitrophenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11469607
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469607 100 g 100g
11459607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22102.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 643-43-6 | C8H6N2O6 | 226,144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 643-43-6
Molekylær formel C8H6N2O6
Molekylvægt (g/mol) 226.144
MDL nummer MFCD00007227
InChI nøgle KCNISYPADDTFDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrophenylacetic acid, 2-2,4-dinitrophenyl acetic acid, 2,4-dinitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dinitro, acmc-209nlg, 2,4-dimtrophenylacetic acid, ncistruc1_000234, ncistruc2_000110, 2,4-dinitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4-dinitro
PubChem CID 221513
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrophenylacetic acid
Smeltepunkt 177 °C til 182 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1990798
Formel vægt 226.15
Procent renhed 98%